Merck
94708
Supelco
1,5-ジヒドロキシナフタレン
analytical standard
別名:
1,5-ナフタレンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(OH)2
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
2044951
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0 % (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
InChI Key
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
94708-VAR:
94708-100MG:
94708-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)