Merck
89873
Supelco
メタクリル酸グリシジル
analytical standard, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
別名:
メタクリル酸 2,3-エポキシプロピルエステル, メタクリル酸2,3-エポキシプロピル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
Beilstein:
2506
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89873-VAR:
89873-BULK:
89873-100MG:4548173371160
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)