<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
コンテンツへスキップ
製品
カート
0
JP
JA
製品
製品
アプリケーション
サービス
技術資料
サポート
分析化学
細胞培養・細胞解析
化学・生化学試薬
体外診断薬用原料・組織染色試薬
ろ過
環境に配慮した代替製品
マイクロバイオロジー
実験器具
材料科学
分子生物学・機能ゲノミクス
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
超純水・純水製造装置
分析化学
細胞培養・細胞解析
有機合成化学
体外診断薬用原料・組織染色試薬
環境検査・大麻関連試験
食品/飲料の検査・製造
ゲノミクス
材料科学・エンジニアリング
微生物検査
モノクローナル抗体の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
医薬品・バイオ医薬品製造
タンパク質生物学
研究・疾患領域
超純水・純水製造装置
受託製造
バルク・カスタム製品
デジタルプラットフォーム・ソフトウェア
診断薬の開発・製造
mRNA医薬品の開発・製造
製品サービス
サポート
安全データシート(SDS)
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
品質証明書(COQ)
お問い合わせ
各国の連絡先
ウェブサイト更新情報
Eコマース FAQ
品質・規制
計算ツール・アプリ
ウェビナー[英語]
ログイン
注文検索
クイックオーダー
カート
0
戻る
メタクリル酸グリシジル
ニックネーム:
メタクリル酸 2,3-エポキシプロピルエステル, メタクリル酸2,3-エポキシプロピル
実験式(ヒル表記法):
C
7
H
10
O
3
CAS番号:
106-91-2
分子量:
142.15
EC Number:
203-441-9
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
acrylic monomers (1)
monomers (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
沸点(℃)
分子量
物理的形状
純度
官能基
マーカッシュクラス
マーカッシュ群
モノマータイプ
製品の絞り込み
Showing 1-2 of 2
比較する
製品番号
詳細
価格
779342
メタクリル酸グリシジル,
≥97.0% (GC)
表示
価格を表示
151238
メタクリル酸グリシジル,
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
表示
価格を表示
比較する製品を最大4つまで選択
比較する
すべて削除
An unknown error has occured.
日本語 - JA
English - EN
詳細はこちら