Merck
333492
Sigma-Aldrich
硫化チタン(IV)
powder, -200 mesh, 99.9%
別名:
Titanium disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥46,900
¥46,900
単価¥60,400割引22%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥46,900
About This Item
化学式:
TiS2
CAS番号:
分子量:
112.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,900
単価¥60,400割引22%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
粒径
-200 mesh
SMILES記法
S=[Ti]=S
InChI
1S/2S.Ti
InChI Key
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫化チタン(IV)(TiS2)は、市販の遷移金属硫化物の触媒です。TiS2は、遷移金属ジカルコゲナイドとして分類され、充電式電池のカソード材料として使用されます。[1][2]
アプリケーション
硫化チタン(IV)は、最新の電子顕微鏡を用い、さまざまな環境条件における酸化の分析に使用されます。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
333492-10G:
333492-50G:
333492-VAR:
333492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An in situ and ex situ TEM study into the oxidation of titanium (IV) sulphide
Long E, et al.
NPJ 2D materials and applications, 1(1), 1-9 (2017)
Ying Wen Linda Lim et al.
Nanoscale, 2(12), 2751-2757 (2010-10-13)
Titania (TiO2) and sodium titanate nanostructures with controllable phases and morphologies were synthesized by a hydrothermal method with titanium disulfide (TiS2) as the starting material. Sodium titanate nanobelts could be synthesized under a relatively low alkaline concentration (1 mol L(-1)
Growth of noble metal nanoparticles on single-layer TiS 2 and TaS 2 nanosheets for hydrogen evolution reaction
Zeng Z, et al.
Energy & Environmental Science, 797-803, 7(2)-7(2) (2014)
Sujay Prabakar et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(1), 439-441 (2010-09-21)
The synthesis of inorganic fullerene (IF) nanoparticles and IF hollow spheres of titanium disulfide by a simple colloidal route is reported. The injection temperature of the titanium precursor into the solvent mixture was found to be important in controlling the
[Experimental evaluation of the effect of aerosols of titanium mono- and disulfide on the body].
I T Brakhnova et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (8)(8), 50-52 (1989-01-01)