安全性情報
854981
Supelco
バイアル、クリンプトップ、1.5 mL、広口(6 mm)、11 mmシール必要
volume 1.5 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
amber glass vial
特徴
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These standard and large opening vials (crimp top, 1.5 mL, amber glass, 11.6 x 32 mm) are used with aluminum seals. The 11 mm aluminum seals have 6 mm openings.
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • SU860067 PK100 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 PK1000 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 PK100 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
  • 854110 PK1000 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)