安全性情報
854743
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス製、1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 6 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are suitable basically to inject samples from an autosampler. They are available in various sizes, although 2 mL vials are more commonly used. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials. Screw top vials (volume 1.5 mL, clear glass, O.D. × H. 11.6 mm × 32 mm) are used on many autosamplers with a standard opening of 6 mm. The threads on the standard vials are 10-425.
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。この広口バイアルに適合するのは、次の部品番号のインサートに限られます。
  • SU860067 PK100 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • 854988 PK1000 0.1mL ガラス製円錐形インサート、6 X 31 mm
  • SU860066 PK100 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
  • 854110 PK1000 0.1 mL ガラス製円錐形インサート(底部ばね付き)、6 X 28 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)