Merck
818760
TSKgel® Ether-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, ether phase
別名:
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品818760は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® Ether-5PW HPLC Column, phase ether, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 18760
パラメーター
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
6 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
ether phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Among the TSKgel HIC columns, TSKgel Ether-5PW has intermediate hydrophobity. It is an excellent choice for separating hydrophobic molecules such as membrane proteins or monoclonal antibodies such as IgG or IgM. Featuring a 1000 A pore size in a polymethacrylate base material, the Ether-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)