Merck
817396
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 1 L, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
製品817396は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
phase filter (Formyl)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 17396
標識化の程度
40-70 μeq/mL ligand density
パラメーター
pressure (max. 3 bar)
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
aldehyde phase
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
6-9
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)