Merck
500410
Supelco
Stand for SCOTTY® 48 Cylinder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,200
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥16,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 ea
アプリケーション
environmental
関連するカテゴリー
詳細
実験台その他の平面上でシリンダーを安定させるために使用します。直径4インチのシリンダーに対応します。
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)