安全性情報
814028
Supelco
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0014028
別名:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47101511
製品814028は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
SP-550C
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
特徴
counter ion Na+
包装
bottle of 250 mL
メーカー/製品名
Tosoh 0014028
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
Matrix
methacrylate
マトリックス活性基
sulfopropyl phase
粒径
100 μm
使用pH
3-11
キャパシティ
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
111 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
適合性
mode of use strong cation exchange chromatography
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
アプリケーション
TOYOPEARL® SP-550C columns are used in separation media and ion exchange resins.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814028-CH:
814028-VAR:
814028-BULK:
814028:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arne Staby et al.
Journal of chromatography. A, 1034(1-2), 85-97 (2004-05-01)
A comparative study was performed on strong cation-exchangers to investigate the pH dependence, efficiency, binding strength, particle size distribution, static and dynamic capacity, and SEM pictures of chromatographic resins. The resins tested included: SP Sepharose XL, Poros 50 HS, Toyopearl