安全性情報
843272
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
phase sulfopropyl, bottle of 100 mL, 100 μm particle size, Tosoh 0043272
別名:
TOYOPEARL® SP-550C Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
粒径:
100 μm
マトリックス活性基:
sulfopropyl phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
製品843272は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
特徴
counter ion Na+
包装
bottle of 100 mL
メーカー/製品名
Tosoh 0043272
Tosoh 43272
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
sulfopropyl phase
粒径
100 μm
使用pH
2-13
キャパシティ
100 g/L±20 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl SP-550 resin is a strong cation exchanger useful for purification of molecules such as insulin and proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
843272:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)