Merck
808806
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 8 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品808806は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® G-DNA-PW GFCカラム, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 1 cm × 8 mm, 20 μm particle size, glass
物質
glass
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 08806
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
テクニック
LPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
20 μm
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジのホルダーの製品番号は819308です。 4.6 mmのカラムの保護に使用する3.2 mmカートリッジのホルダーの製品番号は819018です。
A TSKgel® Guardgel Kit contains 5 mL of the packing material, specified in the product description, in an appropriate slurry solvent. In the case of a glass Guardgel Kit, the product also includes a column holder, a glass column, 10 mm L x 13 mm OD x 8 mm ID, 2 external endfittings, 2 caps with M6 threads, and a packing adaptor. Simple instructions to pack the guard column are included in the shipment.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)