主要文書
8.18800
Sigma-Aldrich
Octanedioic acid
for synthesis
別名:
Octanedioic acid, Suberic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOC(CH2)6COOH
CAS番号:
分子量:
174.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
208-010-9
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
430 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.2 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
229-231 °C/20 hPa
mp
139-142 °C
転移温度
flash point 210 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup