Merck
807163
TSKgel® DEAE-SW (10 µm) HPLC Columnss
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® DEAE-SW Columns, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion H2PO4-
メーカー/製品名
Tosoh 07163
パラメーター
0-100% organic solvent
0.05-0.1 M salt concentration (starting buffer)
0.2-0.5 M salt concentration (final buffer)
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 7.5 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
10 μm
使用pH
2.0-7.5
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel DEAE-3SW columns are packed with 10μm porous spherical silica beads which are chemically modified with a weak anion exchanger. They are used for the separation and analysis of proteins, peptides, nucleotides, nucleosides and other biologically active molecules.
物理的形状
Shipped in methanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)