安全性情報
797952
Sigma-Aldrich
蛍光シリカナノビーズ, Ultrastable
50 nm, lyophilized
別名:
Fluorescent Silica, Fluorescent Silica nanopowder, Silica nanobeads
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 MG
¥65,000
¥65,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 MG
¥65,000
About This Item
化学式:
SiO2
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥65,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
粒径
50 nm
蛍光検出
λem 590 nm
UV吸収
λ: 570 nm Amax
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
標識剤や染色剤の使用は、生物学における複雑な生物学的相互作用の研究を支援し、生体分子の蛍光標識は多くの生物学的研究において不可欠なツールとして利用されています。シリカナノビーズはその優れた蛍光特性により、生物学的標識、バイオイメージング、バイオセンシングなどに応用されています[1][2]。非常に安定性の高い蛍光シリカナノ粒子は、光退色に対して非常に高い耐性を示し、単一粒子イメージングだけでなく、誘導放出抑制(STED)顕微鏡法などの超解像技術にも使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
797952-2MG-PW:
797952-BULK:
797952-2MG:
797952-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
資料
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT重合は連鎖成長を制御し、ATRPのような細胞毒性のある重金属を含まない規定された重合体を生成します。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
生体材料科学は、生物学の研究にスマート材料を組み込むものであり、生体システムについて深い理解が要求されます。
関連コンテンツ
バイオマテリアルの蛍光シリカナノ粒子への受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。