Merck
797863
Sigma-Aldrich
蛍光シリカナノビーズ
120 nm, lyophilized
別名:
シリカナノ粒子, 蛍光ナノ粒子, 蛍光ビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥83,000
¥83,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥83,000
About This Item
化学式:
SiO2
分子量:
60.08
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥83,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
粒径
120 nm
蛍光検出
λem 590 nm
UV吸収
λ: 570 nm Amax
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
標識または染色試薬の使用は、生物学における複雑な生物学的相互作用の研究をサポートし、生体分子の蛍光標識は、多くの生物学的研究において不可欠なツールであることが示されています。優れた蛍光特性の長所を持ったシリカナノビーズは、生物学的標識化、バイオイメージング、バイオセンシングなどのアプリケーションに応用されています。[1][2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luminescent nanomaterials for biological labelling
F. Wang, W. B. Tan, Y. Zhang, et al.
Nanotechnology, 17(1), R1-R13 (2006)
Geometrical confinement of quantum dots in porous nanobeads with ultraefficient fluorescence for cell-specific targeting and bioimaging
P-J Chen, S-H Hu, W-T Hung, S-Y Chen, and D-M Liu,
Journal of Materials Chemistry, 22(19), 9568-9575 (2012)
資料
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
RAFT重合は連鎖成長を制御し、ATRPのような細胞毒性のある重金属を含まない規定された重合体を生成します。
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.
生体材料科学は、生物学の研究にスマート材料を組み込むものであり、生体システムについて深い理解が要求されます。
関連コンテンツ
バイオマテリアルの蛍光シリカナノ粒子への受動的な吸着と共有結合による結合方法をご紹介します。