Merck
806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® PW-Type Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品806758は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 06758
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 21.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
17 μm
ポアサイズ
200 Å
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2500-G3000PW columns, 17μm
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)