Merck
Z740161
LifeSep magnetic separator unit
384F, for 384 well tray
別名:
cell sorting magnetic seperation unit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥215,500
¥215,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥215,500
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.56
¥215,500
Check Cart for Availability
特徴
for 384 well tray
メーカー/製品名
Dexter Magnetic Technologies 2501007-1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Durable, easy-to-use and designed to accommodate industry standard microtitre plates. For use in cell sorting, RNA and DNA isolation and purification of biomolecules. Fast and easy aspiration is achieved with our Neodymium-Iron-Boron (Nd-Fe-B) magnet configuration.
特徴および利点
  • Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
  • Optimized field gradient within wells
  • Rapid separation of micro- and nanometer beads
  • Easy aspiration
  • Superior particle retention
  • Removable base for easy cleaning
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What plates is this compatible with?
    1 回答
    1. This product is compatible with most Nunc and Greiner plates.