Merck
743518
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
≥98.5% (GC)
別名:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥16,900
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥16,900
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS番号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1710125
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434-1.438
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
743518-10G:
743518-VAR:
743518-50G:
743518-INTR:
743518-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)