Merck
171026
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
technical grade, 80%
別名:
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS番号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1710125
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
80%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
mp
18 °C
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
171026-BULK:
171026-500ML:
171026-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)