Merck
68197
Supelco
1-ニトロソピロリジン
analytical standard
別名:
N-ニトロソピロリジン, NPYR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
密度
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
InChI Key
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68197-BULK:
68197-VAR:
68197-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)