Merck
68102
Supelco
N-Nitrosopiperidine
analytical standard
別名:
1-Nitrosopiperidine, NPIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O
CAS番号:
分子量:
114.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
1.06 g/mL (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=NN1CCCCC1
InChI Key
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Carcinogen that induces benign and malignant tumors of the respiratory tract, stomach and esophagus in rodents; potent nasal carcinogen in rats.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68102-100MG:
68102-VAR:
68102-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)