安全性情報
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
別名:
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8N2O
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(N=O)(CC)C
InChI Key
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F - closed cup
引火点(℃)
76.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68088-100MG:
68088-BULK:
68088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)