Merck
67709
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(7-methyloctyl)amine
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H38N2O
CAS番号:
分子量:
298.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
InChI Key
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
67709-100MG:
67709-BULK:
67709-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)