Merck
PHL83415
γ-アミノ酪酸
phyproof® Reference Substance
別名:
3-カルボキシプロピルアミン, 4-アミノブタン酸, GABA, ピペリジン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥42,400
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥42,400
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
906818
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI Key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
脳の主要な抑制性神経伝達物質; GABAAおよびGABABレセプタ-のアゴニスト;Clの増加; コンダクタンス。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83415-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)