Merck
64835-U
Supelco
標準マイクロコネクター型バブラー
reservoir volume 25 mL
別名:
インピンジャー/バブラー, マイクロコネクター型バブラー(ガラスフリット、目盛り、ジョイント付き、24/40テーパー加工)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,300
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,300
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
¥20,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
fritted stem glass bubbler
ジョイント
joint ST/NS reservoir
認証
NIOSH 3503,3506,3507,3510,3511,3512,3514,3515,3516,3518,5502,5512,6402,7904
OSHA 10,18,23,ID-104,ID-108,ID-101,ID-202
詳細
marked intervals 5 mL
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
リザーバー(長さ×全長)
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
リザーバー容積
25 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス製のインピンジャ-(粒子用)およびバブラ-(気体・蒸気用)です。液体中に吹き込んで空気中の不純物を集める必要がある米国労働安全衛生研究所(NIOSH)および米国安全衛生局(OSHA)の試験法に最適です。すり合わせガラスジョイントまたはPTFE製マイクロコネクタ-が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. Is there a difference in volume between Product 64835-U, Standard Midget Bubbler with ground glass joints, and Product 64834-U, Standard Midget Bubbler with threaded PTFE micro-connectors?
    1 回答
    1. Yes, Product No. 64835-U Standard Midget Bubbler with ground glass joints has a volume of 25 mL and Product No. 64834-U Standard Midget Bubbler with threaded PTFE micro-connectors has a volume of 22 mL.
      役に立ちましたか?
  2. Product 64835-U, Standard Midget Bubbler, has ground glass joints.  Is there a Standard Midget Bubbler available with threaded PTFE micro-connectors?
    1 回答
    1. Yes, Product 64834-U Standard Midget Bubbler has threaded PTFE micro-connectors.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. What is the outside diameter (OD) of Product 64835-U, Standard Midget Bubbler with ground glass joints?
    1 回答
    1. The OD of Product 64835-U Standard Midget Bubbler with ground glass joints is 22mm +/- 0.4mm.
      役に立ちましたか?
  5. What size are the glass arms for connecting hoses on top and on the side of Product 64835-U, Standard Midget Bubbler with ground glass joints?
    1 回答
    1. The glass arms for connecting hoses on top and on the side of Product 64835-U Standard Midget Bubbler with ground glass joints are 1/4 inch outside diameter (OD).