Merck
Z552666
Sigma-Aldrich
Aldrich® SafetyBarb®ホースコネクター付き逆流バブラー
capacity 25 mL
別名:
bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥94,800
¥94,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥94,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥94,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
キャパシティ
25 mL
関連するカテゴリー
詳細
システムに流入する、またはシステムから発生するガスをモニターします。容量:1チャンバーあたり25 mL交換用SafetyBarbホースコネクタZ547786(直管)またはZ547883(曲管)をご注文ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)