Merck
61112
Supelco
Chlorophyll c2
analytical standard
別名:
Chlorophyllide c2, Phorbine, magnesate(1-) deriv
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H28MgN4O5
CAS番号:
分子量:
608.93
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(C=C)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
61112-VAR:
61112-1MG:
61112-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)