製品名
Bacteriochlorophyll from Rhodopseudomonas sphaeroides,
フォーム
powder
品質水準
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
dark blue
light green to blue-green
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, light green
&ε; (減衰係数)
150-250 at 570-578 nm in diethyl ether
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@@H]1[C@@H](C)c2cc3c(C(C)=O)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H75N4O6.Mg/c1-13-39-34(7)41-29-46-48(38(11)60)36(9)43(57-46)27-42-35(8)40(52(58-42)50-51(55(63)64-12)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-45(39)56-41)23-24-47(61)65-26-25-33(6)22-16-21-32(5)20-15-19-31(4)18-14-17-30(2)3;/h25,27-32,34-35,39-40,51H,13-24,26H2,1-12H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b33-25+;/t31-,32-,34-,35+,39-,40+,51-;/m1./s1
InChI Key
DSJXIQQMORJERS-AGGZHOMASA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
品質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B5906-1MG:
B5906-VAR:
B5906-5MG:
B5906-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)