Merck
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
別名:
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥52,500
¥52,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥52,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
¥52,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
製品名
SUPELCOGEL Pbガードカラム, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L34
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SUPELCOGEL
パラメーター
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
粒径
9 μm
適合性
use to protect SUPELCOGEL Pb
分離法
ligand exchange
関連するカテゴリー
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
クエン酸 meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
クエン酸
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the % crosslinkage of the SUPELCOGEL Columns?
    1 回答
    1. All SUPELCOGEL resins are 6% crosslinked, except the SUPELCOGEL Ag2, which is 4%.