Merck
SYNF100002
Synthware 47 mm filtration apparatus clamp
別名:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,240
¥11,240
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,240
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥11,240
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F100002
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)