Merck
57329-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
別名:
StableFlex 1 cm SPMEファイバー、3個、オートサンプラー用、50/30UM DVB/CARBOXEN-PDMS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥63,300
¥63,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥63,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
¥63,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
物質
StableFlex fiber
plain gray hub
品質水準
ニードルサイズ
24 ga
包装
pk of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
Matrix
Carboxen® carbon molecular sieve
マトリックス活性基
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
フレ-バ-化合物
その他情報
外観は異なる場合があります。黒いスポットが繊維上に見えることがありますが、使用には差し支えありません。
脚注
柔軟なフュ-ズドシリカのコアにコ-ティング層を結合させることで、最適なコ-ティングと折れにくいファイバ-を実現しました。通常のフュ-ズドシリカコアに同一のコ-ティングを施した製品と比較すると、抽出時の選択性に多少の差がみられることがあります。
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, at al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
プロトコル
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
水中のVOCの測定におけるHS-SPMEとGC/MSの併用の高性能、信頼性、および再現性が、試験施設間試験で証明されました。HS-SPMEを用いた新しいISO 17943は、感度および選択性に関して、既存の公定法を改良したものです。
Chromatograms
application for SPME, suitable for GC
質問
1–3/3 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. I’m using this SPME fiber for VOC extraction and GC-MS analysis. I have one fiber and two batches of 25 samples each to process. Could you recommend the best cleaning method between measurements to prevent contamination? Thank you for your help.
    1 回答
    1. For cleaning, immerse the fiber in methanol for 15 to 30 minutes. Allow the fiber to dry completely in a clean environment. Avoid contact with fingers or any contaminated surfaces. After cleaning, the fiber may need conditioning by exposure to the sample matrix or a standard solution before use.