Merck
57632
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,700
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥32,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample loop for model 7725 injector (volume 5 μL) is fabricated for advanced fluid-handling solutions for large number of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be made use in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
その他情報
Note: Use VESPEL seals to pH 10, Tefzel seals to pH 14.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)