Merck
58827
Rheodyne®モデル7010インジェクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
特徴
number of ports 6
positions 2
詳細
RheodyneオリジナルのHPLCインジェクタ-であるモデル7010は、5 μL~5 mLの試料をカラムに注入し、再現性が優れています(完全にル-プを満たした場合に限り)。6個のクラスタ-ポ-トで、コンパクトな接続が可能で、チュ-ブ容量が最小限に抑えられます。平面シ-ルのため、調節、修理が簡単です。耐圧7000 psi (490 kg/cm2)20 μLル-プ付、ル-プフィラ-ポ-トは別に注文してください。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート