57649
¥41,300
1 of 10
Supelco
49234
テレフタル酸ジオクチル
Sigma-Aldrich
D201154
フタル酸ジオクチル
525189
USP
1098388
微結晶セルロース
36735
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
D5751
ブルーデキストラン
181315
ポリアクリロニトリル
21059
Calcium ion solution for ISE
CRM48805
EPA Phthalate Esters Mix
R7632
レチノール
PEEK
1.6 mm 1/16 in.
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.