Merck
575653-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 2 mL, polypropylene, pk of 50
別名:
SPE 96-Well Collection Plate, 2mL, pk 50
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥66,900
¥66,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥66,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
¥66,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene
品質水準
包装
pk of 50
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
ウェル容積
2 mL
アプリケーション
food and beverages
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.