Merck
55263-U
Supelco
Protein Precipitation Filter 96-well solid phase extraction (SPE) Plate
Volume 2 mL, pk of 1
別名:
タンパク質沈殿プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,100
¥17,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,100
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥17,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品名
96ウェルタンパク質沈降用フィルタープレート, pk of 1
包装
pk of 1
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
2 mL
詳細
96-ウェル蛋白沈殿フィルタープレートは、生体血漿/血清から析出した蛋白質を除去する理想的なツールです。このプレートは0.2 μm 疎水性類別フィルター/フリットから構成されています。まず最初に生物血漿を96-ウェルプレートへ加え、それに続いて蛋白質析出試薬(例:アセトニトリル)を添加します。短時間の混合後にプレートを真空吸引することにより、サンプルから析出した蛋白質がフィルター/フリッターによって捕捉除去されます。ロ液はそのまま次の処理/分析に供することができます。
アプリケーション
  • 小児および青年における硫酸エストロン、テストステロン、アンドロステンジオン、DHEAS、コルチゾール、コルチゾン、17α-ヒドロキシプロゲステロンの LC-MS/MS による定量:この研究では、迅速なサンプル調製のために 96 ウェルタンパク質沈殿フィルタープレートを使用しており、小児集団におけるホルモン分析のスループットを大幅に向上させています。この方法により、臨床および研究の現場で不可欠なホルモン評価の精度と効率が向上します(Ankarberg-Lindgren et al., 2020)。
  • リン脂質除去 96 ウェルプレートと UHPLC-MS-MS を用いた死後および死前における全血中のエチルグルクロニドおよびエチル硫酸エステルの定量的測定:この研究では、96 ウェルフィルタープレートの血液サンプルからのリン脂質除去における有用性が示され、法医学および臨床毒物学において重要な物質であるエチルグルクロニドおよび硫酸エチルの検出が円滑化されました(Sidqey et al., 2021)。
  • 成人および小児のサンプルを対象に、LC-MS/MS を使用した CDC 認定の総テストステロンアッセイの開発:この研究では、テストステロンに対する CDC 認定アッセイの開発における 96 ウェルタンパク質沈殿フィルタープレートの応用が強調されており、臨床現場における診断精度の向上における同プレートの重要な役割が示されています(Star-Weinstock et al., 2019)。
  • 96 ウェルフィルタープレートを使用した、ヒト血漿中の薬物輸送プローブであるフェキソフェナジン定量のための液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析法の検証と応用:この論文では、フェキソフェナジン分析のためのハイスループット法を検証し、臨床薬理学および生体分析の分野における 96 ウェルフィルタープレート′の効率性を示しています(Stanton et al., 2010)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Miau-Guo Kang et al.
Journal of analytical toxicology, 43(2), 96-103 (2018-10-03)
Benzodiazepines is a large drug group used extensively to treat sleep disorders and anxiety; these drugs are frequently associated with various crimes such as murder and drug-facilitated sexual assault. With growing use and misuse of these compounds, confirmatory assays are
資料
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
プロトコル
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
血漿試料からリン脂質を濃縮するシンプルな方法です。リン脂質の保持と沈殿させたタンパク質の除去のいずれにもHybridSPE™-PPT 96ウェルプレートを利用します。
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What Cap Mat is used with 96-Well Protein PP Filter Plate, product 55263-U?
    1 回答
    1. 96 Well Plate, product 55263-U, is a square well design, therefore, use 96 Square Well Piercable Cap Mat 575655-U.