57287-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
別名:
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
SPMEファイバー組み合わせキット4, for use with autosampler, needle size 23 ga
物質
assorted colors hub
fused silica fiber
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
構成
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック