安全性情報
57212-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPEバルク包装
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥70,100
¥70,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥70,100
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥70,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
包装
pkg of 100 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
マトリックス活性基
amino phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
詳細
保持メカニズム:順相またはアニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合したアミノプロピル相は非常に強い極性(水素結合)を示すため、順相とイオン交換の両用途で使用できます。
  • 弱いアニオン交換体です(pKa=9.8)。pH 7.8以下で官能基は正に荷電します。
  • イオン交換容量は約0.43 meq/gです。
  • 強アニオン交換体に不可逆的に保持されることのあるスルホン酸などの強酸性化合物の脱離を迅速に行えます。
  • 一部の逆相モ-ドでの用途に使用可能です(エチル基のスペ-サ-があるため)。ただし、極性を活かしてイオン交換または順相モ-ドでの吸着剤として使用するのが一般的です。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57212-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
「QuEChERS」法によるオレンジからの農薬抽出とGC/MS測定