安全性情報
57205
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥73,100
¥73,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥73,100
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115712
¥73,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
製品種目
Supelclean
包装
pkg of 100 g
標識化の程度
5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
amino bonding
aminopropyl
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
関連するカテゴリー
詳細
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57205:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)