Merck
57162-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
別名:
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 15 & 20ML VIALS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
品質水準
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Recommended 15 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27159, 27008, 27014-U. Recommended 20 mL vials compatible with this product: Cat. No. Z190527, 190523-1PAK.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)