57042
¥4,730
出荷可能日2025年4月14日詳細
1 of 10
Supelco
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
57265
Visiprep™ SPEバキュームマニホールド
57250-U
57059
Visiprep DLマニホールド用使い捨てライナー(57044および57265用)
Sigma-Aldrich
P4417
リン酸緩衝生理食塩水
57044
57047
Visiprep™ SPEマニホールド交換用溶媒ガイドニードル(製品番号57030-Uおよび 57250-Uには付属)
57020-U
SPEチューブアダプター
CLS9944513
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
P3813
pk of 12
100
solid phase extraction (SPE): suitable
10 mm × 75 mm
food and beverages
分析サンプル前処理
固相抽出(SPE)・QuEChERS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 7
57160-U
Preppy 12ポートバキュームマニホールド
57124
Visidryドライングアタッチメント
57095
Control Knobs For Visidry Drying Attachment
57048
Long Stem Flow Control Valves
Z255998
Gum rubber laboratory tubing