The maximum amount depends on the composition of the matrix besides the lipid and the specific objective. As a general guideline, it's advisable not to load more than 5% of the sorbent mass. Therefore, with a 500 mg bed mass, it would be best to start with 25 mg of lipid. The procedure can then be adjusted as needed to achieve the desired outcome.
おすすめの製品
物質
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean™
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
標識化の程度
5% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
amino bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa
9.8
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
54059-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック