安全性情報
57087
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N SPEチューブ
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥18,600
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥18,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥18,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
Matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
マトリックス活性基
Alumina phase
粒径
60-325 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supelclean LC-Alumina-N SPEチューブは、非水系サンプルから中極性~極性化合物を吸着するために使用されます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57087:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.