安全性情報
57047
Supelco
Visiprep SPEマニホールド交換用溶媒ガイドニードル(製品番号57030-Uおよび 57250-Uには付属)
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
別名:
PTFE製溶媒ガイドニードル、12個
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥9,460
¥9,460
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥9,460
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
¥9,460
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PTFE
品質水準
製品種目
Visiprep
包装
pk of 12
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
PFAS testing
food and beverages
適合性
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マニホールドの蓋にはサンプルにイナートフローパスを提供する溶媒ガイドニードルが備えられています。
脚注
12ポ-ト型および24ポ-ト型のVisiprepバキュ-ムマニホ-ルド(製品番号 57030-Uおよび 57250-U)には付属します。
法的情報
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.