Merck
57018
Supelco
Supelclean LC-SCX SPEチューブ
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
製品種目
Supelclean
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 54 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
マトリックス活性基
SCX phase
SCX
直径
40-45 μm
ポアサイズ
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
ion exchange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Supelclean LC-SCX SPE Tube may be used for the solid-phase extraction of:
  • Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
  • Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57018:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A GC-EI-MS-MS Method for Simultaneous Determination of Seven Adulterants in Slimming Functional Foods.
Li Y, et al.
Journal of Chromatographic Science, 50(10), 928-933 (2012)
Simultaneous determination of cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed by SPE coupled to UPLC.
Qu CH, et al.
Chromatographia, 73(3-4), 243-249 (2011)
プロトコル
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC