Merck
569275-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥28,800
¥28,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥28,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥28,800
Check Cart for Availability
製品名
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
表面積
300 m2/g
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.