¥263,000
おすすめの製品
製品名
Discovery® C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 10 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC Method with UV Detection for the Determination of L-Dopa in Vicia faba L. Broad Beans.: Highlights the application of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a method for the accurate quantification of L-Dopa in natural sources, which is essential for studies in neuropharmacology and natural product research (Tesoro et al., 2022).
- Simultaneous estimation of paclitaxel and erlotinib in plasma by liquid chromatography/(+) electrospray tandem mass spectrometry: application in formulation development and pharmacokinetics.: This study employs the Discovery® C18 HPLC Column to enhance the simultaneous analysis of paclitaxel and erlotinib, critical for cancer therapy research and formulation development (Khuroo et al., 2022).
特徴および利点
- 優れた再現性
- 塩基性、酸性分析対象物に対する優れたピ-ク形状
- 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
- ペプチドや小さなタンパク質の分離
- 多くの同等のC18カラムよりも低い疎水性で迅速な分析を提供
法的情報
関連コンテンツ
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered