certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1 g/L Pb in nitric acid (nominal concentration)
テクニック
ICP: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
詳細
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。微量不純物に関する情報は、証明書に記載されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
特徴および利点
- ISO/IEC 17025およびISO 17034認証に従って製造および認証済み
- NISTやBAMなどの国際的に認められている機関を通じて、SI単位モルまで追跡可能
- 安定性、密度、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)(最大4ページ)を添付
- 不確実性を最小限に抑えるために、高品質のqNMRで特性評価した出発物質および適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
- 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
- アルミニウム製バッグに密封されたHDPEボトルでご用意
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41318-VAR-F:
41318-100ML-BULK-F:
41318-100ML-F:4548173241715
41318-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.