Merck
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Soybean Oil on Discovery® HS C18 (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection) application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Discovery® HS C18 HPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
トリオレイン酸グリセリル
≥99%
トリリノール酸グリセリル
≥98% (TLC), liquid
トリリノレン酸グリセリル
≥97% (TLC), liquid
大豆油
analytical standard
CONDITIONS
column
Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase
[A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate
1.5 mL/min
pressure
914 psi (63 bar)
column temp.
30 °C
detector
ELSD
injection
5 μL
sample
5% soybean oil in acetone (w/v)
詳細
アナリシスノート
Soybean oil was analyzed as 5% diluted sample in acetone (w/v)